Learn More
Invitrogen™ Human beta Amyloid (1-42) PTD Recombinant Protein
Major constituent of plaques and tangles that occur in Alzheimer's disease (AD) patients.
542.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Assay Standard |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 351 |
Especie | Human |
Contenido y almacenamiento | Store in freezer (-5 to -30°C). |
Condiciones de envío | Dry Ice |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17186058
|
Invitrogen™
03111 |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Human beta Amyloid (1-42) PTD Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl
Format/Formulation: Lyophilized trifluoroacetate salt
Molecular Weight: 4515
Especificaciones
Assay Standard | |
Human | |
Dry Ice | |
Neurobiology |
351 | |
Store in freezer (-5 to -30°C). | |
Amyloid-Related Proteins, Neuropeptides |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.