missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human BAI2 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems FAB9338N-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BAI2 Monoclonal specifically detects BAI2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
BAI2 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 700 | |
Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
brain-specific angiogenesis inhibitor 2, Brain-specific angiongenesis inhibitor-2 | |
Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human BAI2, Phe21-Asp911, Accession # O60241-3 | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
2528B | |
Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
O60241-3 | |
Rabbit | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
576 | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied. | |
IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Human BAI2 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™ > 100 μg; Alexa Fluor 700
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido