Learn More
Abnova™ Human ASCC2 Full-length ORF (NP_115580.2, 1 a.a. - 757 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70€ - 518.16€
Especificaciones
Nombre ASCC2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Recombinante Yes
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 112.8kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16105683
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084164-P01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 15-03-2022
16195673
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00084164-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 02-05-2022
Descripción
Descripción
Sequence: MPALPLDQLQITHKDPKTGKLRTSPALHPEQKADRYFVLYKPPPKDNIPALVEEYLERATFVANDLDWLLALPHDKFWCQVIFDETLQKCLDSYLRYVPRKFDEGVASAPEVVDMQKRLHRSVFLTFLRMSTHKESKDHFISPSAFGEILYNNFLFDIPKILDLCVLFGKGNSPLLQKMIGNIFTQQPSYYSDLDETLPTILQVFSNILQHCGLQGDGANTTPQKLEERGRLTPSDMPLLELKDIVLYLCDTCTTLWAFLDIFPLACQTFQKHDFCYRLASFYEAAIPEMESAIKKRRLEDSKLLGDLWQRLSHSRKKLMEIFHIILNQICLLPILESSCDNIQGFIEEFLQIFSSLLQEKRFLRDYDALFPVAEDISLLQQASSVLDETRTAYILQAVESAWEGVDRRKATDAKDPSVIEEPNGEPNGVTVTAEAVSQASSHPENSEEEECMGAAAAVGPAMCGVELDSLISQVKDLLPDLGEGFILACLEYYHYDPEQVINNILEERLAPTLSQLDRNLDREMKPDPTPLLTSRHNVFQNDEFDVFSRDSVDLSRVHKGKSTRKEENTRSLLNDKRAVAAQRQRYEQYSVVVEEVPLQPGESLPYHSVYYEDEYDDTYDGNQVGANDADSDDELISRRPFTIPQVLRTKVPREGQEEDDDDEEDDADEEAPKPDHFVQDPAVLREKAEARRMAFLAKKGYRHDSSTAVAGSPRGHGQSRETTQERRKKEANKATRANHNRRTMADRKRSKGMIPS
Especificaciones
Especificaciones
ASCC2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
112.8kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.