Learn More
Abnova™ Human ASCC2 Full-length ORF (NP_115580.2, 1 a.a. - 757 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Código de producto. 16105683
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16105683 25 μg 25 microgramos
16195673 10 μg 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16105683 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00084164P01.25ug
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MPALPLDQLQITHKDPKTGKLRTSPALHPEQKADRYFVLYKPPPKDNIPALVEEYLERATFVANDLDWLLALPHDKFWCQVIFDETLQKCLDSYLRYVPRKFDEGVASAPEVVDMQKRLHRSVFLTFLRMSTHKESKDHFISPSAFGEILYNNFLFDIPKILDLCVLFGKGNSPLLQKMIGNIFTQQPSYYSDLDETLPTILQVFSNILQHCGLQGDGANTTPQKLEERGRLTPSDMPLLELKDIVLYLCDTCTTLWAFLDIFPLACQTFQKHDFCYRLASFYEAAIPEMESAIKKRRLEDSKLLGDLWQRLSHSRKKLMEIFHIILNQICLLPILESSCDNIQGFIEEFLQIFSSLLQEKRFLRDYDALFPVAEDISLLQQASSVLDETRTAYILQAVESAWEGVDRRKATDAKDPSVIEEPNGEPNGVTVTAEAVSQASSHPENSEEEECMGAAAAVGPAMCGVELDSLISQVKDLLPDLGEGFILACLEYYHYDPEQVINNILEERLAPTLSQLDRNLDREMKPDPTPLLTSRHNVFQNDEFDVFSRDSVDLSRVHKGKSTRKEENTRSLLNDKRAVAAQRQRYEQYSVVVEEVPLQPGESLPYHSVYYEDEYDDTYDGNQVGANDADSDDELISRRPFTIPQVLRTKVPREGQEEDDDDEEDDADEEAPKPDHFVQDPAVLREKAEARRMAFLAKKGYRHDSSTAVAGSPRGHGQSRETTQERRKKEANKATRANHNRRTMADRKRSKGMIPS
Especificaciones
Número de acceso NP_115580.2
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 84164
Peso molecular 112.8kDa
Nombre ASCC2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Estado normativo RUO
Alias de gen ASC1p100
Nombre común ASCC2
Símbolo de gen ASCC2
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Sistema de expresión wheat germ expression system
Formulario Liquid
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.