Learn More
Invitrogen™ Human ARHGAP11A (aa 922-1021) Control Fragment Recombinant Protein
Código de producto. 30196105
100 μL, 100 microlitros
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (64%), Rat (64%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
ARHGAP11A is a protein coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include signal transduction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q6P4F7
Concentración ≥5.0 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Formulación 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
ID de gen (Entrez) 9824
Nombre Human ARHGAP11A (aa 922-1021) Control Fragment
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Alias de gen 6530401L14Rik; Arhgap11a; GAP (1-12); Kiaa0013; mKIAA0013; RGD1309107; Rho GTPase activating protein 11 A; rho GTPase-activating protein 11 A; Rho-type GTPase-activating protein 11 A
Nombre común ARHGAP11A
Símbolo de gen ARHGAP11A
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-ABP-tag
Secuencia ELPSKSFLKMRKHPDSVNASLRSTTVYKQKILSDGQVKVPLDDLTNHDIVKPVVNNNMGISSGINNRVLRRPSERGRAWYKGSPKHPIGKTQLLPTSKPV
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Título del producto
Invitrogen™ Human ARHGAP11A (aa 922-1021) Control Fragment Recombinant Protein >