Learn More
HUBER Sistema de intercambiador de calor HTS PS1
Marca: HUBER 3068.0001.00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
De 5 °C a 40 °C | |
Circulación | |
0,2 bar | |
280 mm | |
398 mm | |
De 200 a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
8/ l/min | |
De 5 °C a 80 °C | |
HTS 1 | |
387 mm | |
18 kg | |
220/240 V |
Título del producto
HUBER Sistema de intercambiador de calor HTS PS1 > Altura exterior: 387 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido