Learn More
HSP60 Antibody (HSPD1/780), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-47843AF700
Código de producto. 18733423
  • 550.00€ / 0.10 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
HSP60 Monoclonal antibody specifically detects HSP60 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Hamster, Monkey, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
HSP60 Antibody (HSPD1/780), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 700