Learn More
SCAT HPLC Suction Filters
Suction filters for use with HPLC instruments.
67.35€ - 94.30€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 3,2 mm |
---|---|
Tipo | Filtro de aspiración HPLC |
Para utilizar con (equipo) | Instrumento de HPLC |
Cantidad | 5 paq. |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10327443
|
SCAT
300022 |
PFTE, PFA | 10 μm |
94.30€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10629353
|
SCAT
300021 |
UHMW-PE | 20 μm |
67.35€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Be prepared for HPLC with these SCAT™ suction filters.
Especificaciones
3,2 mm | |
Filtro de aspiración HPLC | |
Instrumento de HPLC | |
5 paq. |