Learn More
SCAT™ HPLC Safety Cap II
Estos tapones de seguridad proporcionan la máxima seguridad para el suministro de disolventes para HPLC. Extraiga los disolventes de forma segura de los frascos y depósitos sin estar expuesto a gases y vapores de disolventes peligrosos. Con válvula de aire integrada para igualar la presión.
Marca: SCAT™ 107637
103.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Los materiales de alta calidad garantizan la máxima seguridad para el personal y el laboratorio
- Tapón de rosca giratorio 360° y esterilizable en autoclave de hasta 200 °C para una máxima flexibilidad
- Estructura estable para una mayor seguridad y manipulación sencilla
- Resistente a productos químicos como disolventes orgánicos agresivos
- Diseño atractivo y disposición clara de las conexiones
- Diseño mejorado para facilitar la conexión de capilares en varios colores
- Válvula de aire libre con indicador de cambio incluido con cada SafetyCap
Especificaciones
Autoclavable | |
Lab Bottles | |
PTFE | |
SafetyCap |
Sistemas HPLC | |
2 PFA Fittings with 1.6/2.3/3.2 mm OD, 1 PFA Blind Plugs, 1 Air Valve | |
38-430 |