Learn More
Gestigkeit Harry Placa calefactora con control de rendimiento y controlador termostático
Placas calefactoras con control de rendimiento y controlador termostático para un funcionamiento continuo. Placas calefactoras eléctricas con control de temperatura termostático y controlador de alimentación independiente para ajustar el rendimiento a los requisitos de calefacción.
Marca: Gestigkeit Harry HT32-400
1966.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Placas calefactoras eléctricas con control de temperatura variable, con o sin controlador termostático. Construcción sólida para un rendimiento continuo; placa calefactora de aleación de aluminio.
- Gracias al sistema de calentamiento asimétrico a largo plazo (las esquinas y los bordes de la placa calefactora están sometidos a más calor), se garantiza una temperatura uniforme en toda la superficie calefactora.
- Aislamiento sin asbesto. La carcasa está hecha de acero inoxidable de alta calidad n.º 1.4301 y se ha pulverizado en naranja la sección central.
- Cuatro patas ajustables garantizan una estabilidad adicional. Cable de conexión de aprox. 1,7 m. de longitud, 230 V/3200 W con enchufe Schuko.
Especificaciones
Acero inoxidable | |
De 50 °C a 300 °C | |
4000 W | |
400 V | |
592 x 442 x 170 mm |
Aluminio anodizado | |
26 kg | |
Control de rendimiento y controlador termostático | |
Placa calefactora |