Learn More
Systec™ Autoclave de sobremesa, horizontal, carga frontal, serie DE
El autoclave horizontal de sobremesa y carga frontal Systec™ de la serie DE es económico, adecuado para aplicaciones básicas de esterilización , y puede aceptar opciones de optimización de procesos adicionales limitadas.
Especificaciones
Tipo de producto | Autoclave de sobremesa, horizontal, carga frontal |
---|
Descripción
- Características estándar:
- Elementos calefactores internos dentro de la cámara del autoclave
- Carcasa, bastidor de soporte y recipiente a presión de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Rango de temperatura y presión 140 °C, 4 bares (excepto para Systec DE-23)
- Pantalla LCD y control por microprocesador totalmente automático
- Número de programas de esterilización: 12
- Derechos de acceso protegidos con código para modificar los parámetros y otras intervenciones relacionadas con la seguridad
- Memoria interna para almacenar hasta 500 ciclos de esterilización
- Temporizador para iniciar programas
- Autollenado: alimentación de agua desmineralizada automática para la generación de vapor
- Sensor de temperatura flexible PT-100
- Función de retención de temperatura para líquidos después de finalizar el programa
- Programa especial para tubos Durham
- Cálculo del valor F0
- Programa especial para la esterilización de residuos con calor pulsado para más escape de aire eficiente
- Escape de vapor refrigerado por agua, controlado por termostato
- Apertura automática programable de la puerta al finalizar el programa
- Interfaces RS-232 y RS-485 para transmisión de datos externos (compatible con redes)
- Hay opciones adicionales disponibles para temperatura, presión, refrigeración, filtración de escape y documentación.
Especificaciones
Autoclave de sobremesa, horizontal, carga frontal |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Systec™ Autoclave de sobremesa, horizontal, carga frontal, serie DE