Learn More
Thermo Scientific™ Horizon Fog Testing Systems
El sistema está diseñado para recrear la salida de gases interior del sector de automoción con un método a tiempo, medible y repetible, usando diversas normas, incluidas DIN, ISO y SAE.
Marca: Thermo Scientific™ 1588005
Descripción
El sistema de análisis de vaho Thermo Scientific™ Horizon está diseñado para recrear la desgasificación interior en automoción de forma oportuna, medible y repetible, utilizando diversos estándares, como DIN, ISO y SAE.
El sistema de análisis de vaho Horizon cumple las normas DIN, ISO y SAE para análisis de vaho. Disponible con una gran variedad de controladores y características y una resistente bomba que proporciona una precisión de temperatura de ± 0,5 °C en todo el baño, lo que garantiza unos resultados uniformes y repetibles.
- Los calentadores de alta capacidad proporcionan un calentamiento rápido hasta la temperatura de punto de ajuste
- La exclusiva boquilla de la bomba asegura la circulación alrededor de los seis vasos de precipitados para mantener la precisión de la temperatura
- El nivel de burbuja integrado y cuatro patas de ajuste proporcionan un sencillo proceso de nivelación del baño
- El marco sellado sobre el área del baño evita que la transferencia térmica de los vapores de fluidos corrompa los resultados de la prueba
- El indicador de nivel de líquido fácil de ver garantiza el mantenimiento de los niveles de líquido adecuados durante la prueba
- Diseño robusto de la bomba para temperaturas uniformes
- El depósito de gran volumen con 6 matraces permite realizar pruebas simultáneas, ahorrando tiempo y dinero
- Facilidad de uso: desagüe situado en la parte delantera de la unidad, ventilación de llenado en la parte superior de la unidad y guía de instrucciones paso a paso
PC-FTS
- Proporciona gráficos en tiempo real con rampa de temperatura
- Muestra diversa información
- Muestra datos
Información para pedidos:
Para completar el sistema de control de vaho:
- Elija el sistema de refrigeración adecuado
- Elija el kit de accesorios para pruebas gravimétricas o reflectométricas
- Seleccione accesorios individuales
Incluye:
Controlador, baño y cable de alimentación de 2 m (6 pies)
Requiere:
Sistema de refrigeración (Accel 250 LC, SC100-A10 o PC200-A28) y accesorios (kits de accesorios para pruebas gravimétricas o de reflectancia)
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
CE/WEEE/RoHS | |
PC-FTS | |
Programación de rampa | |
2 años |
Sistema de análisis de vaho Horizon PC-FTS | |
Sensor remoto, multifunción y USB | |
De 13 °C a 200 °C |