Learn More
Hoefer™ Herramienta de separación de placas Wonder Wedge
Las muescas graduadas a lo largo de un lado pueden ser usadas para determinar el grosor del espaciador
Marca:  Hoefer™ SE1514
Código de producto. 12014787
  • 44.25€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Descripción
  • Plástico, en forma de regla
  • 15 cm de largo con extremos cónicos
  • Muescas utilizadas para determinar el grosor del espaciador, de 0,25 a 3,0 mm
Especificaciones
Especificaciones
Herramienta de separación de placas
Plástico
15 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Hoefer™ Herramienta de separación de placas Wonder Wedge > Herramienta de separación de placas; Wonder Wedge; 15cm de largo con extremos cónicos