Learn More
Epredia™ Accesorios para micrótomos de hojas de cuchilla vibratorias HM 650V
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador I
Plataforma F (plana) para muestras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice estos accesorios para micrótomos de hojas de cuchilla vibratorias Thermo Scientific™ HM 650V con el micrótomo de hojas de cuchilla vibratorias Thermo Scientific™ HM650V.
Bandeja de tampones estándar:
- Mantenga los soportes en su lugar mediante un imán.
- Rellene la bandeja con todo tipo de soluciones y tampones acuosos.
- Utilícelo prerrefrigerado en la bandeja de tampones estándar para refrigerar el tejido.
- Utilícelo congelado junto con la solución de tampón para evitar que se infle la solución de tampón congelada.
- Ampliación: 2.5x
- Capacidad para mover, oscilar y desplazar para una posición de visualización óptima.
- Adaptador e iluminación incluidas
- Lentes: 10x
- Lentes complementarias: 0.63x
- Intervalo de aumento: De 4,1 a 31,5x
- Adaptador de microscopio para vista angulada de la muestra
- Vista horizontal y mecanismo de oscilación y desplazamiento vertical
- Haz de fibra de 3,5 mm
- Guía de luz de cuello de cisne de 50 mm de longitud
- Guía de luz flexible de 750 mm de longitud
- Alta intensidad lumínica
- Adaptador para KL200 (760317) incluido
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador I |
Para utilizar con (equipo) | Hojas de cuchilla desechables de perfil bajo |
Título del producto
Epredia™ Accesorios para micrótomos de hojas de cuchilla vibratorias HM 650V >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido