missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA DRB1 Antibody (HLA-DRB/7795R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20479-20ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HLA DRB1 Monoclonal antibody specifically detects HLA DRB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
HLA DRB1 | |
Monoclonal | |
0.2 mg/ml | |
Western Blot 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
Clone P2-beta-3, DR1, DR-1, DR12, DR-12, DR13, DR-13, DR14, DR-14, DR16, DR-16, DR4, DR-4, DR5, DR-5, DR7, DR-7, DR8, DR-8, DR9, DR-9, DRB1, DRw10, DRw11, DRw8, DW2.2/DR2.2, FLJ75017, FLJ76359, HLA class II antigen beta chain, HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain, HLA-DR1B, HLA-DRB, HLA-DRB1*, HLA-DRB2, HLA-DR-beta 1, human leucocyte antigen DRB1, leucocyte antigen DR beta 1 chain, leucocyte antigen DRB1, lymphocyte antigen DRB1, major histocompatibility complex, class II, DR beta 1, MHC class II antigen DRB1*1, MHC class II antigen DRB1*10, MHC class II antigen DRB1*11, MHC class II antigen DRB1*12, MHC class II antigen DRB1*13, MHC class II antigen DRB1*14, MHC class II antigen DRB1*15, MHC class II antigen DRB1*16, MHC class II antigen DRB1*3, MHC class II antigen DRB1*4, MHC class II antigen DRB1*7, MHC class II antigen DRB1*8, MHC class II antigen DRB1*9, MHC class II antigen HLA-DR13, MHC class II HLA-DR beta 1 chain, MHC class II HLA-DR-beta cell surface gly | |
Recombinant full-length human HLA DRB1 protein | |
20 μg | |
Adaptive Immunity, Asthma, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology | |
3123 | |
Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
IgG κ |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
HLA-DRB/7795R | |
Unconjugated | |
10mM PBS with 0.05% BSA | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
HLA DRB1 Antibody (HLA-DRB/7795R), Novus Biologicals™ > 20 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido