missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA DQ1/DQ3 Antibody (HL-37), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB500-405CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HLA DQ1/DQ3 Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ1/DQ3 in Human,Porcine samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Western Blot,CyTOF
Especificaciones
HLA DQ1/DQ3 | |
Monoclonal | |
CoraFluor 1 | |
CELIAC1, HLA class II histocompatibility antigen, DQ beta 1 chain, HLA-DQB, IDDM1, MHC class II antigen DQB1, MHC class II antigen HLA-DQ-beta-1, MHC class II DQ beta chain, MHC class II HLA-DQ beta glycoprotein | |
Burkitt's lymphoma cell line Raji | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Asthma, Immunology | |
3119 | |
Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
IgG3 |
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, CyTOF | |
HL-37 | |
PBS | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Pig | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
HLA DQ1/DQ3 Antibody (HL-37), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; CoraFluor 1
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido