missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA ABC Antibody (MHC-I/8147R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20852PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HLA ABC Monoclonal antibody specifically detects HLA ABC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
HLA ABC | |
Monoclonal | |
PE | |
A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80 | |
Recombinant fragment (around aa100-300) of human HLA-I protein (exact sequence is proprietary) | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology | |
3105 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
MHC-I/8147R | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
HLA ABC Antibody (MHC-I/8147R), PE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, PE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido