missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HLA-A2 Monoclonal Antibody (BB7.2), NovaFluor™ Red 710, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
185.00€ - 392.00€
Especificaciones
Antígeno | HLA-A2 |
---|---|
Clon | BB7.2 |
Concentración | 0.6 μg/Test |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30055720
|
Invitrogen
H070T03R04-A |
100 Tests |
392.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30055840
|
Invitrogen
H070T02R04-A |
25 Tests |
185.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HLA-A2 Monoclonal antibody specifically detects HLA-A2 in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
HLA-A2 | |
0.6 μg/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
P04439 | |
3105 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
BB7.2 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Red 710 | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
A29 protein, antigen presenting molecule, Aw-33, Aw-74, DAQB-90C11.16, FLJ26655, HLA A, HLA class I antigen, HLA class I histocompatibility antigen, A alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-30 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-33 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-74 alpha chain, HLA locus, HLAA, HLA-A, HLA-A locus alpha 2 domain, HLA-A null, HLA-A11, HLA-A33, HLA-Aw33.1, HLA-DQB1, HLA-DRB1, Human leukocyte antigen A, leucocyte antigen A, leukocyte antigen class I-A, major histocompatibility complex, class I, A, MCH class I antigen, MHC 1, MHC class 1 antigen, MHC class I anti, MHC Class I antigen, MHC class I antigen A*30, MHC class I antigen A*33, MHC class I antigen A*74, MHC class I antigen heavy chain, MHC class I antigen HLA-A heavy chain, MHC class I antigen HLA-A33, MHC class I antigen null protein, MHC class I antigene, MHC class II antigen, MHC classI antigen, MHC1, truncated MHC class I antigen | |
IgG2b κ | |
Affinity chromatography | |
HLA-A |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
HLA-A2 Monoclonal Antibody (BB7.2), NovaFluor™ Red 710, eBioscience™, Invitrogen™