Learn More
Cytiva Columnas IEX de flujo rápido de sefarosa HiTrap™ SP
Se utilizan para purificaciones de proteínas a pequeña escala Las columnas IEX de flujo rápido de sefarosa Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ SP son columnas de intercambiador de cationes fuertes para separaciones rápidas por sí solas o conectadas en serie.
172.00€ - 388.96€
Especificaciones
Descripción | HiTrap SP FF |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10723007
|
Cytiva
17-5054-01 |
1 mL |
172.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11545025
|
Cytiva
17-5157-01 |
5 mL |
388.96€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Conveniente para separaciones rápidas, ya sea solas o conectadas en serie
- Diseñado para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Caudales altos y buen potencial de ampliación
Especificaciones
HiTrap SP FF | |
De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiTrap SP FF 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Columnas IEX de flujo rápido de sefarosa HiTrap™ SP