Learn More
Cytiva Columnas HiTrap MabSelect PrismA
Columna de proteína A
Marca:  Cytiva 17549854
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15833975
  • 4269.00€ / paquete de 5
Descripción
Estas columnas están preempaquetadas con resina de cromatografía de proteína a MabSelect PrismA que se ha mejorado con una matriz de base de agarosa de flujo alto optimizada y un ligando derivado de proteína A genéticamente modificado, lo que permite una limpieza eficaz entre ciclos de purificación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 mL
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Cromatografía de afinidad de anticuerpos
<20 ml/min
5 x 5 mL
Columna
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Columnas HiTrap MabSelect PrismA > 5 x 5 ml