Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl (High Sub)
Capto Phenyl (High sub) and Capto Butyl are hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins used in the capture and intermediate stages of protein purification
244.00€ - 532.00€
Especificaciones
Caudal | < 600 cm/h |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de interacción hidrófoba |
Altura (métrico) | 25 mm |
Requisitos de almacenamiento | De 4 C a 30 °C, etanol al 20 % |
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15599234
|
Cytiva
17545109 |
5 ml |
532.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15519271
|
Cytiva
17545108 |
1 ml |
244.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins
- Used in the capture and intermediate stages of protein purification
Especificaciones
< 600 cm/h | |
Cromatografía de interacción hidrófoba | |
25 mm | |
De 4 C a 30 °C, etanol al 20 % |