Learn More
Cytiva HiTrap Capto Phenyl (High Sub)
Capto Phenyl (High sub) and Capto Butyl are hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins used in the capture and intermediate stages of protein purification
Marca:  Cytiva 17545108
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15519271
  • 244.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Resinas de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC)
  • Utilizado en las etapas de captura e intermedia de purificación de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
1 ml
< 600 cm/h
5 × 1 ml
De 4 C a 30 °C, etanol al 20 %
7 mm
Cromatografía de interacción hidrófoba
25 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiTrap Capto Phenyl (high sub) 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.