Learn More
Cytiva HiTrap Capto Fenil (High Sub)
Código de producto. 15599234 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen del lecho:
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen del lecho Tamaño de la unidad
15599234 5 ml paquete de 5
15519271 1 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15599234 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17545109
 Artículo restringido
En stock
Capto fenil (High sub) y Capto butil son resinas de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) utilizadas en las etapas de captura e intermedia de purificación de proteínas
  • Resinas de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC)
  • Utilizado en las etapas de captura e intermedia de purificación de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 ml
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Caudal < 600 cm/h
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de interacción hidrófoba
Cantidad 5 × 5 ml
Altura (métrico) 25 mm
Requisitos de almacenamiento De 4 C a 30 °C, etanol al 20 %