Learn More
Cytiva Columna HiTrap™ Capto™ MMC ImpRes
Preenvasado con una resina multimodal de intercambio catiónico débil para la detección y purificaciones a pequeña escala
Marca:  Cytiva 29401108
Código de producto. 16360906
  • 99.00€ / cada uno
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • La funcionalidad multimodal de Capto MMC ImpRes ofrece una selectividad diferente comparada con las columnas de intercambio iónico tradicionales
  • Puede unir proteínas con una fuerza iónica alta o baja
  • Elimina de forma eficiente contaminantes como el ADN, las proteínas de las células huésped (HCP), la proteína A lixiviada y los agregados
  • Una excelente elección para la purificación de AcM y otras biomoléculas con alto contenido de agregados.
  • Se puede utilizar en la fase de pulido inicial en los procesos de purificación de AcM y para pulir fragmentos de anticuerpos como anticuerpos de dominio (DAb)
  • Altos rendimientos obtenidos a través de los gránulos de alta resolución y la selectividad del ligando
  • Permite el uso de un enfoque de plataforma para el desarrollo de procesos de AcM
  • Muestra una amplia ventana operativa de pH/sal
  • Ideal para el cribado de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (AcM) y otras biomoléculas
<4 ml/min
Intercambiador multimodal de cationes débiles
De 60 a 90 mg MAb/mL
Columna preempaquetada
1 mL
1 unidad
Agarosa de caudal alto
Cromatografía de intercambio iónico multimodal
Almacenar a entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 %, 0,2 M de acetato de sodio
5 bares (70 psi)
7 mm
Desde 3 hasta 12
25 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Mostrar más
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Columna HiTrap™ Capto™ MMC ImpRes > 1 mL
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.