Learn More
Hidrocloruro de histamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184.06 g/mol
98.90€ - 4375.00€
CAS 56-92-8
Fórmula molecular C5H11Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 184.06
Número MDL MFCD00012703
Clave InChI PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-5-il)etanamina; dihidrocloruro
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10583311
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
150620050
5 g Frasco de vidrio
98.90€
5 g
10593501
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
150620250
25 g Frasco de vidrio
322.00€
25 g
10503511
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
150621000
100 g Frasco de vidrio
1055.00€
100 g
11996251
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
150625000
500 g Frasco de vidrio
4375.00€
500 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidrocloruro de histamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals