Learn More
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 Columns
Provide fast, reliable and reproducible preparative ion exchange separations
712.00€
Especificaciones
Tampón | 1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol |
---|---|
Volumen del lecho | 20 ml |
Diámetro interior (imperial) | 0,62 in |
Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
Cantidad | 1 x 20mL |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tipo de ligando | Presión máxima | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tipo de ligando | Presión máxima | Intervalo de pH | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10607855
|
Cytiva
28-9365-41 |
Columna HiPrep DEAE Sepharose FF | Dietilaminoetil | 5bar | De 2 a 12 |
712.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10617855
|
Cytiva
28-9365-42 |
Columna HiPrep CM Sepharose FF | Carboximetil | 1,5 bar | De 6 a 10 |
712.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
DEAE and CM Sepharose™ 6 Fast Flow are prepacked in 20mL HiPrep columns. Ideal for rapid enrichments during initial capture of proteins from starting material.
Features:
- Combine good flowrates and high binding capacity
- Simple-to-operate
- Compatible with single-pump configurations and other chromatography systems (e.g., AKTA™)
Specifications (H2O at room temp.)
- Dimensions: 1.6 x 10cm
- Recommended flowrate: 2-10mL/min. (60-300cm/h)
- Maximum flowrate: 10mL/min. (300cm/hr.)
- Max. pressure over packed bed: 1.5bar (22psi, 0.15MPa)
- Column hardware pressure limit: 5bar (73psi, 0.5MPa)
- Storage: 20% ethanol (DEAE,CM), 0.2M sodium acetate in 20% ethanol (SP)
- Storage temperature: 4° to 30°C
Especificaciones
1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol | |
0,62 in | |
1 x 20mL | |
100 mm | |
Polipropileno | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
Ion Exchange Column |
20 ml | |
16 mm | |
3,93 in | |
> 300 cm/h | |
De 45 a 165 μm | |
De 4° a 30 °C | |
Separaciones preparativas de proteínas y otras biomoléculas mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX) |