Learn More
Cytiva Columnas HiPrep™ IEX FF 16/10
Código de producto. 10617855 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de ligando:
Carboximetil
Dietilaminoetil
Presión máxima:
1,5 bar
5bar
Intervalo de pH:
De 2 a 12
De 6 a 10
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de ligando Presión máxima Intervalo de pH unitSize
10617855 Carboximetil 1,5 bar De 6 a 10 cada uno
10607855 Dietilaminoetil 5bar De 2 a 12 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617855 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28936542
Proporcionan separaciones de intercambio de iones preparativas rápidas, fiables y reproducibles
DEAE y CM Sepharose™ 6 Fast Flow están preenvasados en 20 ml HiPrep columnas. Ideal para enriquecimientos rápidos durante la captura inicial de proteínas del material inicial.
Especificaciones:
  • Combine buenos caudales y alta capacidad de unión
  • Fácil de utilizar
  • Compatible con configuraciones de bomba única y otros sistemas de cromatografía (por ejemplo, AKTA™)
Especificaciones ( H2O a temperatura ambiente)
  • Dimensiones: 1,6 x 10 cm
  • Caudal recomendado: 2-10 ml/min. (60-300 cm/h)
  • Caudal máximo: 10mL/min. (300 cm/h.)
  • Presión máxima sobre el lecho empacado: 1,5 bar (22 psi, 0,15 MPa)
  • Límite de presión del hardware de la columna: 5 bar (73 psi, 0,5 MPa)
  • Almacenamiento: 20% de etanol (DEAE,CM), acetato de sodio 0,2 M en 20% de etanol (SP )
  • Temperatura de almacenamiento: 4° hasta 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón 1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
Tipo de producto Columna HiPrep CM Sepharose FF
Volumen del lecho 20 ml
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Cantidad 1 x 20mL
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal > 300 cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Carboximetil
Presión máxima 1,5 bar
Intervalo de pH De 6 a 10
Tamaño de partículas De 45 a 165 μm
Tipo de soporte Agarosa entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento 4° hasta 30 °C
Tipo de columna Columna de intercambio de iones
Para utilizar con (aplicación) Separaciones preparativas de proteínas y otras biomoléculas mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiPrep CM FF 16/10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.