Learn More
Cytiva HiPrep™ IEX FF 16/10 Columns
Provide fast, reliable and reproducible preparative ion exchange separations
Marca:  Cytiva 28-9365-41
Detalles adicionales : Peso : 2.10920kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10607855
  • 712.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
DEAE y CM Sepharose™ 6 Fast Flow están preempaquetados en columnas HiPrep de 20 ml. Ideal para enriquecimientos rápidos durante la captura inicial de proteínas del material inicial.
Características:
  • Combine buenos caudales y alta capacidad de unión
  • Fácil de utilizar
  • Compatible con configuraciones de bomba única y otros sistemas de cromatografía (por ejemplo, AKTA™)
Especificaciones (H2O a temperatura ambiente)
  • Dimensiones: 1,6 × 10 cm
  • Caudal recomendado: De 2 a 10 ml/min (60-300 cm/h)
  • Caudal máximo: 10 ml/min (300 cm/h)
  • Presión máxima sobre el lecho empacado: 1,5 bar (22 psi, 0,15 MPa)
  • Límite de presión del hardware de la columna: 5 bar (73 psi, 0,5 MPa)
  • Almacenamiento: 20 % de etanol (DEAE,CM), 0,2 M de acetato de sodio en 20 % de etanol (SP)
  • Temperatura de almacenamiento: 4 ° a 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
1 M de NaOH, 8 M de urea, 8 M de guanidina clorhidrato, 70 % de etanol
20 ml
16 mm
3,93 in
> 300 cm/h
Dietilaminoetil
De 2 a 12
Agarosa entrecruzada al 6 %
Ion Exchange Column
Columna HiPrep DEAE Sepharose FF
0,62 in
1 x 20mL
100 mm
Polipropileno
5bar
De 45 a 165 μm
De 4° a 30 °C
Separaciones preparativas de proteínas y otras biomoléculas mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiPrep DEAE FF 16/10
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.