Learn More
Nickel Electro™ Tapa abatible
Vea las muestras mejor con una tapa semitransparente. La tapa con bisagras Nickel Electro™ maximiza el área del baño mientras usa su forma para gotear condensación de nuevo en el baño.
Marca:  Nickel Electro™ GL1-4
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11419519
  • 128.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Añadir a la cesta
Includes: dimForUseWithEquipment
Requires : ForUseWithApplication
Descripción
Descripción
  • Ligero
  • Semitransparente
  • Gotea condensación de nuevo en el baño
Tapa transparente, con bisagras, perfil alto, asa
Especificaciones
Especificaciones
Baños sin agitación de 2 y 4 l
Reducir la evaporación del agua, evitar la contaminación de muestras y del agua y ahorrar energía
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Nickel Electro™ Tapa abatible > Para su uso con: Baños de agua sin agitación de 2 y 4 l