Learn More
JULABO™ HighTech Series HL Refrigerated/Heating Circulator
Powerful circulating pump systems and high heating and cooling capacities guarantee short heat-up and cool-down times. An easily removed venting grid allows for easy cleaning. Equipped with handles or castors for an easy transportation. Saves laboratory space with compact assembly.
Marca: JULABO™ 9312625
Descripción
- PANTALLA VFD COMFORT
- Teclado para ajustes, valores de advertencia / seguridad y funciones de menú
- ICQ (Control de cascada inteligente), control de temperatura de optimización automática
- Calibración de 3 puntos ATC3
- Conexión de sensor externo PT100 para medición y control
- SMART PUMP, etapas de la bomba ajustables electrónicamente
- Bomba de succión y presión ajustable
- Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo (DBGM 203 06 059.8)
- Corte ajustable de alta temperatura, visible a través de la pantalla
- Interfaz RS232 para la comunicación en línea
- Opcional: interfaces analógicas
- Programador integrado para los 10 pasos de programa
- Control de enfriamiento activo
- La rejilla de ventilación se retira fácilmente para facilitar la limpieza
- Equipado con manijas o ruedas para facilitar el transporte
- Visualización del nivel de líquido
Servicio Técnico
One year
Especificaciones
De 5 a 40 °C | |
Interior (L × An × F): 12 x 14 x 14 cm | |
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
De − 28 a + 200 °C | |
2 kW | |
Acero inoxidable | |
De 22 a 26 L/min | |
14 × 12 × 14 cm | |
32 kg |
ICQ | |
4,5 L | |
0,26 kW a 20 °C | |
VFD, LCD | |
2 racores cada uno para tubo de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra) | |
F25-HL | |
±0.01°C | |
42 × 23 × 64 cm | |
115 V 60 Hz 13 A |