Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calefacción / refrigeración de la serie Hightech HE
Los potentes sistemas de la bomba de circulación y las altas capacidades de calefacción y refrigeración garantizan tiempos de calentamiento y enfriamiento cortos. Una rejilla de ventilación fácil de quitar para facilitar la limpieza. Equipado con manijas o ruedas para facilitar el transporte. Ahorra espacio en el laboratorio con un ensamblaje compacto.
Marca: JULABO™ 9212634
Descripción
- PANTALLA VFD COMFORT
- Teclado para ajustes, valores de advertencia / seguridad y funciones de menú
- ICQ (Control de cascada inteligente), control de temperatura de optimización automática
- Calibración de 3 puntos ATC3
- Conexión de sensor externo PT100 para medición y control
- SMART PUMP, etapas de la bomba ajustables electrónicamente
- Bomba de succión y presión ajustable
- Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo (DBGM 203 06 059.8)
- Corte ajustable de alta temperatura, visible a través de la pantalla
- Interfaz RS232 para la comunicación en línea
- Opcional: interfaces analógicas
- Programador integrado para los 10 pasos de programa
- Control de enfriamiento activo
- La rejilla de ventilación se retira fácilmente para facilitar la limpieza
- Equipado con manijas o ruedas para facilitar el transporte
- Visualización del nivel de líquido
Especificaciones
De 5 a 40 °C | |
Interior (L × An × F): 30 x 24 x 15 cm | |
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
De -30 °C a +150 °C | |
2 kW | |
F34-HE | |
±0.01°C | |
58 × 38 × 64 cm | |
115 V 60 Hz 14 A |
ICQ | |
20 L | |
0,45 kW a 20 °C | |
VFD | |
2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16 x 1 hembra) | |
De 22 a 26 L/min | |
15 × 24 × 30 cm | |
44 kg |