Learn More
Estándar de viscosidad a alta temperatura; con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, viscosidad 149,2 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Los estándares de viscosidad a alta temperatura certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para la calibración y verificación de los viscosímetros capilares de vidrio y otros equipos de medición de la viscosidad en los que la temperatura de funcionamiento se controla con precisión.
Marca:  Paragon Scientific S600S
Código de producto. 16050380
  • 107.00€ / 500 ml
Descripción
  • Certificado según ISO 17025/ISO 17034 en virtud de nuestra acreditación UKAS
  • Cinemática (cSt), viscosidad dinámica (mPa·s) y densidad (g/ml) dadas a todas las temperaturas
  • Tamaño de envase estándar 500 ml
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas nacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Estándar de viscosidad a alta temperatura; con certificación UKAS ISO/IEC 17025 e ISO 17034, viscosidad 149,2 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™ > Cantidad, 500 ml
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.