Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno y aislamiento de ladrillo refractario
Los hornos de alta temperatura se caracterizan por su revestimiento con sólidos ladrillos refractarios ligeros.Esta versión se recomienda para procesos que producen gases o ácidos agresivos, como la fusión de vidrio.
28900.00€ - 30580.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | P570 |
---|---|
Capacidad (métrico) | 16 L |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 300 x 200 x 260 mm |
Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 890 x 1000 x 1620 mm |
Tensión | 400 V |
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17327839
|
Nabertherm™
HF0356VNA |
Hasta 1600 °C |
28900.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17337839
|
Nabertherm™
HF0357VNA |
Hasta 1700 °C |
30580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Alojamiento de doble carcasa con refrigeración por ventilador para temperaturas de carcasa bajas
- Calentamiento desde ambos lados mediante elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno
- Aislamiento resistente de ladrillo refractario y aislamiento trasero especial
- El aislamiento lateral construido con bloques machihembrados proporciona una baja pérdida de calor hacia el exterior
- Aislamiento del techo de larga duración con suspensión especial
- Puerta giratoria paralela guiada por cadena para una apertura y cierre definidos de la puerta sin destruir el aislamiento
- Ventilación de vapor en el techo del horno con aletas de aire de escape motorizadas, controladas mediante la función adicional del controlador
- Elementos calefactores conmutados a través de tiristores
- El suelo del horno, fabricado con ladrillos refractarios ligeros, admite altos pesos de carga
Especificaciones
P570 | |
300 x 200 x 260 mm | |
400 V |
16 L | |
890 x 1000 x 1620 mm | |
12000 W |