Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno y aislamiento de ladrillo refractario
Código de producto. 17327839 Tienda Nabertherm Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura (métrico):
1600 °C
1700 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Temperatura (métrico) unitSize
17327839 1600 °C cada uno
17337839 1700 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17327839 Proveedor Nabertherm™ N.º de proveedor HF0356VNA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los hornos de alta temperatura se caracterizan por su revestimiento con sólidos ladrillos refractarios ligeros.Esta versión se recomienda para procesos que producen gases o ácidos agresivos, como la fusión de vidrio.
  • Alojamiento de doble carcasa con refrigeración por ventilador para temperaturas de carcasa bajas
  • Calentamiento desde ambos lados mediante elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno
  • Aislamiento resistente de ladrillo refractario y aislamiento trasero especial
  • El aislamiento lateral construido con bloques machihembrados proporciona una baja pérdida de calor hacia el exterior
  • Aislamiento del techo de larga duración con suspensión especial
  • Puerta giratoria paralela guiada por cadena para una apertura y cierre definidos de la puerta sin destruir el aislamiento
  • Ventilación de vapor en el techo del horno con aletas de aire de escape motorizadas, controladas mediante la función adicional del controlador
  • Elementos calefactores conmutados a través de tiristores
  • El suelo del horno, fabricado con ladrillos refractarios ligeros, admite altos pesos de carga
Specifications
Tipo de controlador P570
Capacidad (métrico) 16 L
Temperatura (métrico) 1600 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 300 x 200 x 260 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 890 x 1000 x 1620 mm
Tensión 400 V
Vataje 12000 W