Learn More
Nabertherm™ Hornos de alta temperatura con elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno y aislamiento de ladrillo refractario
Tienda Nabertherm ProductosDescripción
- Carcasa de doble carcasa con refrigeración por ventilador para temperaturas de carcasa bajas
- Calentamiento desde ambos lados mediante elementos calefactores de disiliciuro de molibdeno
- Aislamiento resistente de ladrillo refractario y aislamiento trasero especial
- El aislamiento lateral construido con bloques machihembrados proporciona una baja pérdida de calor hacia el exterior
- Aislamiento del techo de larga duración con suspensión especial
- Puerta giratoria paralela guiada por cadena para una apertura y cierre definidos de la puerta sin destruir el aislamiento
- Ventilación de vapor en el techo del horno con aletas de aire de escape motorizadas, controladas mediante la función adicional del controlador
- Elementos calefactores conmutados a través de tiristores
- El suelo del horno, fabricado con ladrillos refractarios ligeros, admite altos pesos de carga
Por favor, tenga en cuenta: una caldera por debajo de 2,9 kW se entregará con un enchufe estándar del Reino Unido. Cualquier potencia superior a 2,9 kW se entregará con el enchufe CEE correspondiente. Para cualquier potencia superior a 2,9 kW, asegúrese de tener el enchufe necesario antes de comprar.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | P570 |
| Capacidad (métrico) | 16 L |
| Temperatura (métrico) | 1700 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 300 x 200 x 260 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 890 x 1000 x 1620 mm |
| Tensión | 400 V |
| Vataje | 12000 W |