Learn More
Cytiva High Purity dNTPs
Used for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling. Cytiva High Purity dNTPs are tested functionally in long PCR* to be PCR-quantified for high-quality sequencing.
469.00€ - 553.00€
Especificaciones
Formato | Sólido |
---|---|
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
Pureza | ≥98 % trifosfato |
Cantidad | 250 mg |
Para utilizar con (aplicación) | Amplificación, secuenciación de didesoxinucleótido, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11505115
|
Cytiva
27-1850-04 |
dATP |
469.00€
250 miligramos |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11525115
|
Cytiva
27-1870-04 |
dGTP |
553.00€
250 miligramos |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11515115
|
Cytiva
27-1860-04 |
dCTP |
553.00€
250 miligramos |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11535115
|
Cytiva
27-1880-04 |
dTTP |
553.00€
250 miligramos |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- High purity: >98% triphosphate, as confirmed by chromatographic analysis and 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy
- Supplied as solids and also available in solutions
Especificaciones
Sólido | |
≥98 % trifosfato | |
Amplificación, secuenciación de didesoxinucleótido, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión |
de -20 °C | |
250 mg |