Learn More
Cytiva dNPTs de pureza alta
Código de producto. 11535115 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11535115 dTTP 250 miligramos
11505115 dATP 250 miligramos
11525115 dGTP 250 miligramos
11515115 dCTP 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11535115 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 27188004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.87€
    543.66€ / 250 miligramos
    Ahorro 74.21€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para amplificación, secuenciación de didesoxinucleótido, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión. Los dNTPs de alta pureza Cytiva se prueban funcionalmente en PCR larga* para ser cuantificados
  • Alta pureza: >98 % de trifosfato, confirmado por análisis cromatográficos y espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 31P.
  • Suministrado como sólidos y también disponible en soluciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Tipo de producto dTTP
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Pureza ≥98 % trifosfato
Cantidad 250 mg
Para utilizar con (aplicación) Amplificación, secuenciación de didesoxinucleótido, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión