Learn More
Cytiva High Purity dNTPs
Used for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling. Cytiva High Purity dNTPs are tested functionally in long PCR* to be PCR-quantified for high-quality sequencing.
Marca: Cytiva 27-1860-04
Detalles adicionales : Peso : 0.03400kg
Descripción
- Alta pureza: >98 % de trifosfato, confirmado por análisis cromatográficos y espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 31P.
- Suministrado como sólidos y también disponible en soluciones
Especificaciones
Sólido | |
de -20 °C | |
250 mg |
dCTP | |
≥98 % trifosfato | |
Amplificación, secuenciación de didesoxinucleótido, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADN complementario (ADNc) y perfiles de expresión |