Learn More
UVP Transiluminador UV de alto rendimiento de intensidad variable
Marca:  UVP 95-0423-02
2123.69 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12863928
  • 2620.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-10-2025
Descripción
Los transiluminadores de alto rendimiento UVP cuentan con tubos de 25 W y un filtro especialmente fabricado que proporciona la emisión de luz más uniforme posible a través de una unidad basada en tubos.
Las unidades tienen una parte superior de acero inoxidable que es fácil de limpiar y una tapa de bloqueo UV abisagrada para proteger al usuario. Los ajustes de intensidad alta, media y baja hacen que la unidad sea adecuada para la visualización y el corte de banda. Un ventilador interno mejora la vida útil del tubo. Dimensiones: 337mm x 486mm x 143mm
Especificaciones
Especificaciones
302 nm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
UVP Transiluminador UV de alto rendimiento de intensidad variable > Conjunto de filtros de acero inoxidable de lastre electrónico, 302 nm de longitud de onda, 230 V 50 Hz, base morada de 200mm x 200mm, tamaño de filtro, UVP