Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica de alta densidad
High Density Thermal Transfer Printer Ribbon with excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
76.30€ - 81.15€
Especificaciones
Tipo de producto | Cinta de impresión de transferencia térmica |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
Longitud (imperial) | 50 yd. |
Anchura (imperial) | 1.97 in. |
Longitud (métrico) | 46 m |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11889504
|
Brady™
114552 |
Azul |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11860845
|
Brady™
114553 |
Verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11870845
|
Brady™
114551 |
Rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11865245
|
Brady™
114554 |
Magenta |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11880845
|
Brady™
114555 |
Amarillo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Cintas de impresoras, Cintas para impresoras portátiles
Especificaciones
Cinta de impresión de transferencia térmica | |
50 yd. | |
46 m | |
46 m x 50,8 mm |
Impresora BMP™71 | |
1.97 in. | |
50,8 mm | |
1 unidad |