Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica de alta densidad
High Density Thermal Transfer Printer Ribbon with excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance.
Marca: Brady™ 114553
Detalles adicionales : Peso : 0.11790kg
Descripción
- Cintas de impresoras, Cintas para impresoras portátiles
Especificaciones
Cinta de impresión de transferencia térmica | |
Impresora BMP™71 | |
1.97 in. | |
50,8 mm | |
Cinta de transferencia térmica verde serie 6900 para impresora BMP71 |
Verde | |
50 yd. | |
46 m | |
46 m x 50,8 mm | |
1 unidad |