Learn More
Brady™ Cintas de impresora de transferencia térmica de alta densidad
Descripción
- Cintas de impresoras, Cintas para impresoras portátiles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Magenta |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
| Longitud (imperial) | 50 yd. |
| Anchura (imperial) | 1.97 in. |
| Longitud (métrico) | 46 m |
| Anchura (métrico) | 50,8 mm |
| Dimensiones (L x An) | 46 m x 50,8 mm |
| Descripción | Cinta de impresión de transferencia térmica magenta serie 6900 para impresora BMP71 |
| Cantidad | 1 unidad |