Learn More
Syngene™ LED de alta intensidad para GBOX
GREENER_CHOICE
Las LED de alta intensidad Syngene™ para GBOX incluyen un estativo, componentes electrónicos y unidades de iluminación, y SOLO funcionan con la versión más reciente de GBOX (no con el sistema modular anterior).
Marca:  Syngene™ HILED-IRFR
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17122506
  • 4495.43€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-09-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso con GBOX
  • Incluyen un estativo, componentes electrónicos y unidades de iluminación.
Especificaciones
Especificaciones
Fluorescencia en inmunotransferencia con multiplexing
Infrarrojo, rojo lejano
Sistemas Gbox Chemi
1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Syngene™ LED de alta intensidad para GBOX > Infrarrojo, rojo lejano