Learn More
Hexanos, ≈ 95 % N-hexano, HPLC para detección de fluorescencia
199.00€
CAS 92112-69-1
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD00009520
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10409370
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
H/0409/PB17
2.5 L
199.00€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Hexanos, ≈ 95 % N-hexano, HPLC para detección de fluorescencia
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Hexanos, ≈ 95 % N-hexano, HPLC para detección de fluorescencia