Learn More
Hexanos, ≈ 95 % N-hexano, extra seco, para síntesis
CAS | 92112-69-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H14 |
Peso molecular (g/mol) | 86.18 |
Número MDL | MFCD00009520 |
Clave InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nombre IUPAC | hexano |
SMILES | CCCCCC |
92112-69-1 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexano |
C6H14 | |
MFCD00009520 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Especificaciones
-95°C | |
Incolora | |
Líquido | |
MFCD00009520 | |
0.31 mPaS at 20°C | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexano | |
8058 | |
86.18g/mol |
92112-69-1 | |
69°C | |
C6H14 | |
160mbar at 20°C | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Hexano
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hexanos, ≈ 95 % N-hexano, extra seco, para síntesis