Learn More
Hexano-(n) a.r. Para uso en laboratorio, Chem Lab Código de producto.: 15959286
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Hexano-(n) a.r. Para uso en laboratorio, Chem Lab
Código de producto. 15959286
Hexano-(n) a.r. Para uso en laboratorio, 2,5 l
Click to view available options
:
Hexano-(n) a.r. Para uso en laboratorio, 2,5 l
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15959286
Marca: Chem Lab CL00.0822.2500
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Especificaciones
Punto de fusión -94°C
CAS 110-54-3
Color Incolora
Densidad 0.66 g/mL
Punto de ebullición 68°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación -22 °C
Envase Frascos de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo > 95%
Fórmula molecular C6H14
Número MDL MFCD02179311
Agua < 0.01%
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
Nombre IUPAC hexano
Peso molecular (g/mol) 86.18
Grado Reactivo analítico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexane-(n)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexane-(n)
Título del producto
Hexano-(n) a.r. Para uso en laboratorio, Chem Lab >