Learn More
Hexane Fraction, Specified Reagent for General Laboratory Work, SLR, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10369899
Hexane Fraction, Specified Reagent for General Laboratory Work, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10369899 Tienda Fisher Chemical Productos
5 L, Recipiente de plástico
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10369899
Marca: Fisher Chemical H/0350/FP21
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 92112-69-1
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD00009520
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Punto de ebullición 69°C
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 160mbar at 20°C
Viscosidad 0.31 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2539317 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/06/2025 Catalog NumberH/0350/17X,H/0350/21,H/0350/15,H/0350/27,H/0350/25,H/0350/08,H/0350/FP21,H/0350/17,H/0350/PB17
Número de lote2529606 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberH/0350/17X,H/0350/21,H/0350/15,H/0350/27,H/0350/25,H/0350/08,H/0350/FP21,H/0350/17,H/0350/PB17
Número de lote2529206 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberH/0350/17X,H/0350/21,H/0350/15,H/0350/27,H/0350/25,H/0350/08,H/0350/FP21,H/0350/17,H/0350/PB17
Número de lote2529205 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/05/2025 Catalog NumberH/0350/17X,H/0350/21,H/0350/15,H/0350/27,H/0350/25,H/0350/08,H/0350/FP21,H/0350/17,H/0350/PB17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexane fraction from petroleum
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Hexane Fraction, Specified Reagent for General Laboratory Work, SLR, Fisher Chemical™ >