Learn More
Hexane, 95% n-Hexane, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
High quality grade chemical for laboratory and specialized industrial use.
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H14 |
Peso molecular (g/mol) | 86.18 |
Número MDL | MFCD02179311 |
Clave InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nombre IUPAC | hexano |
SMILES | CCCCCC |
Descripción
- La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
- Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
- Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexano |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Especificaciones
n-Hexane | |
110-54-3 | |
0.657 g/mL at 25°C | |
1.2 - 7.4 Vol % | |
240°C | |
Max. 0.001% | |
CH3(CH2)4CH3 | |
1208 | |
1730733 | |
0.1g/L in water | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
≥95% |
-95°C | |
Incolora | |
69°C | |
−26°C | |
Líquido | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
0.326 mPas (dynamic), 0.50mm2/s (kinematic) | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexano | |
8058 | |
86.18g/mol | |
BAKER ANALYZED™ |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hexane, 95% n-Hexane, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™