Learn More
Novus Biologicals™ Herpes Simplex Virus 1 Native Protein
Native Protein
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-62501
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
2.14 mg/mL | |
Tissue culture medium | |
Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
Virology Bacteria and Parasites |
ELISA | |
1 mL | |
Herpes simplex virus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus type 1, HSV 1, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus type 1 | |
Herpes Simplex Virus 1 |
Título del producto
Novus Biologicals™ Herpes Simplex Virus 1 Native Protein > 1 mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido