Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Heratherm™
Para aplicaciones de secado, utilice las incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen tecnología de convección doble.
Marca:  Thermo Scientific™ 51028717
2902.44 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24371" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10282190
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Para aplicaciones de secado, utilice las incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen tecnología de convección doble y proporcionan una excelente uniformidad de la temperatura. Estas incubadoras son una herramienta eficaz y flexible en el laboratorio, útil para múltiples aplicaciones.
  • La convección dual ofrece versatilidad en las aplicaciones: la velocidad del ventilador puede ajustarse de 0 a 100 %
  • Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
  • Interior de acero inoxidable resistente a la corrosión y fácil de limpiar (AISI 304)
  • Amplio intervalo de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 105 °C; adecuado para aplicaciones de secado
  • Uniformidad de temperatura de ± 0,6 (ventilador apagado) y entre ± 0,2 y ± 0,4 °C (ventilador a velocidad máxima) (medida a 37 °C)
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,1 °C (medida a 37 °C)
  • Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Heratherm™ >
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.